Learn More
Bochem™ Verchromte Büretten- und Kühlerklemme
Artikelnummer. 10622692
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Bürettenklammer
Material:
Verchromt
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Material Packungsgröße
10622692 Bürettenklammer Verchromt 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10622692 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 5629
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus Aluminium. BOCHEM™ Verchromte Büretten- und Kühlerklemmen sind PVC-beschichtet.
  • Verchromt
  • PVC-Beschichtung
  • Mit Schaft
Spezifikation
Material Verchromt
Enthält Schaft
Typ Bürettenklammer
Durchmesser (metrisch) Stange 10 mm