Learn More
Chrompulver, 99.99 % (Metallbasis), -100 +325 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11343827 50 g 50 Gramm
11333827 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035668.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-47-3
Summenformel Cr
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-Name Chrom
SMILES [Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium
Aussehen Gray powder
Dichte 7.19g/cm3
Menge 50 g
Netzgröße -100+325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium powder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromium