Learn More
Chrompulver, -200 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381329
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11381329 25 g 25 Gramm
11371329 100 g 100 Gramm
11391329 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381329 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013796.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Chrom, Cr, CAS-Nummer-7440-47-3, Chrom, Chromium, elementar, ccris 159, chrome französisch, Verbindungen, chrom, Chrom deutsch, cromo, Metall, chromium, Metall, 500 g, graues Pulver, 99,95 % (Metallbasis), CHEBI:28073, DOT-Klasse:4,1; Verpackungsgruppe:III, 231-157-5, H228
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-47-3
Summenformel Cr
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-Name Chrom
SMILES [Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium powder
Farbe Silber
Menge 25 g
Netzgröße −200 mesh
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Reinheit (%) 99.95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium powder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromium