Learn More
Chrom-Siliziummonoxid, 99.85+ % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11357828
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11357828
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036379.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für die Vakuumabscheidung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70320-14-8
MDL-Nummer MFCD02091702
Synonym chromium silicon monoxide, d-arg1,d-trp5 inverted exclamation mark currency7 inverted exclamation mark currency9,leu11-substance p
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium silicon monoxide
Physikalische Form Sinterstücke
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) ≥99.85%