Learn More
Chromlösung für ICP, 1 g/l, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12926184 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
12926184 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12926184 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 113 100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Lösung enthält HNO3
Konzentration 1 g/l
Menge 100 ml