Learn More
Chrom für die Zerstäubung, 76.2 mm (3.0 in.) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 in.) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15404795
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 1
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15404795 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15404795 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 040845.KS
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Chromium sputtering target
Namenshinweis 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Menge Je 1
CAS 7440-47-3
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Cr
MDL-Nummer MFCD00010944
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cr]
IUPAC-Name Chrom
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
Reinheit (%) 99.95%