Learn More
Chrom-Standard für ICP, 1000μ g/ml in 2% HCl; SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10385832 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10385832 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10385832 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. PLCR12X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.86 €
    157.12 € / 500 Milliliter
    Sparen 26.74 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Cr1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chrom-Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7789-09-5, 7732-18-5
Analysenzertifikat Das Assurance Certificate of Analysis berichtet bis zu 39 Elemente auf PPB-Ebene.
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
Summenformel Cr2H8N2O7
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Diazanium;Oxido-(Oxido(Dioxo)chromio)oxy-Dioxochrom
Solvent or Matrix 2 % HCl
Molekulargewicht (g/mol) 252.06
PubChem CID 24600
Menge 500 ml
Güte Assurance
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch