Learn More
Chromstandard für die Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) 1000 μg/ml (1000 ppm) in 0,5 M Salpetersäure (HNO 3 ), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11409099 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11409099 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11409099 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. AACRH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.85 €
    41.96 € / 500 Milliliter
    Sparen 7.89 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gravimetrisch aus sehr reinem Metall oder Salz (mindestens 99.9 %) hergestellt und getestet mit einer ISO17025-akkreditierten Testmethode (INAB Ref.: 264T).
  • Atomabsorptions-Referenzstandard, Atomabsorptions-Referenzmaterial
  • ISO/IEC 17025 zur Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mittels ICP-MS (INAB-Ref.: 264T)
  • ISO/IEC 17025 zur Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Temperaturkalibrierung im Bereich von −196 bis +1200 °C (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Dichtemessung (INAB-Ref.: 264T) mittels Oszillations-U-Rohr und Bingham-Pyknometrie
  • ISO/IEC 17025 zur bestimmten komplexen Titrationen (INAB-Ref.: 264T)
  • GHS/OSHA-konform, REACH usw.
  • Dieses Produkt wird in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung (ISO 7) hergestellt, wobei Reinstwasser (speziell für die Produktion von Massenspektroskopie-Standards behandelt), qualitativ hochwertige Säuren und dreifach vorgereinigte Dreifachflaschen verwendet werden.
  • Die Titrimetrie und die Spektroskopie werden mithilfe von separaten zertifizierten Referenzmaterialien (CRM’s) kontrolliert und kalibriert. Das Produkt weist somit zwei Schichten einer Rückverfolgbarkeit auf, wenn zutreffend einschließlich NIST-Standards.
  • Alle Messunsicherheiten im Zusammenhang mit diesem Produkt werden entsprechend den EURACHEM/CITAC-Richtlinien berechnet und als erweiterte Unsicherheiten im 95 %-Konfidenzintervall ausgewiesen.
Spezifikation
Beschreibung Matrix: 0,5 M Salpetersäure (HNO3)
Verpackung HDPE dreifach ausgelaugt
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chrom
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1000 μg/ml (1000 ppm)
Element Chrom
Menge 500 ml