Learn More
Hanna Instruments™ FERTIGTESTS CHROM VI / 39036
Click to view available options
Menge:
100/Packung
Packungsgröße:
16 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl Tests | 100 |
| Menge | 100/Packung |
| Bereich | 0 bis 1000 mg/l |
| Testmethode | Diphenylcarbohydrazid |
| Typ | Chrom VI Hochleistungs-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- chromium VI HR reagent
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P404-In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium disulphate, sulphamic acid