Learn More
Thermo Scientific™ Chromogenes Listeria-Agar (ISO)
Beschreibung
Listeria monocytogenes in Lebensmittelproben isolieren und erkennen Sie mit dem Thermo Scientific™ chromogenen Listeria-Agar (ISO), einem speziell formulierten Medium gemäß ISO 11290-1 und 11290-2. Die Expression des Enzyms Phospholipase C, das von L. monocytogenes und Listeria ivanovii produziert wird, erzeugt einen eindeutigen undurchsichtig weißen Hof um die L.-Monokolonie als diagnostisches Kriterium zur Differenzierung von nicht-pathogenen Listeria spp.
Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Gebieten verfügbar. Über die Verfügbarkeit informieren Sie sich bitte bei Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Gemäß ISO 11290-1 und ISO 11290-2 |
| Farbe | Stroh, halb-lichtundurchlässig |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 10 °C |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Herstellungsort | Vereinigtes Königreich |
| Medientyp | CLA (ISO) |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 19,5 g ± 1,0 g |
| Verpackungsart | Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
| Menge | 10/Pckg. |