Learn More
Chromogranin A Antibody (CHGA/8929R), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18624674 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18624674 20 μg 20 Mikrogramm
18621354 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18624674
Marke: Novus Biologicals NBP32359220ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Chromogranin A Monoclonal antibody specifically detects Chromogranin A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Chromogranin A
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CHGA/8929R
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias betagranin (N-terminal fragment of chromogranin A), CGA, chromogranin A (parathyroid secretory protein 1), chromogranin-A, parathyroid secretory protein 1, Pituitary secretory protein I, SP-I
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human Chromogranin A protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Neuronal Cell Markers, Tumor Biomarkers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1113
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG κ