missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromogranin A Antibody (CL0166) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52869AF350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Chromogranin A Monoclonal antibody specifically detects Chromogranin A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Chromogranin A | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| betagranin (N-terminal fragment of chromogranin A), CGA, chromogranin A (parathyroid secretory protein 1), chromogranin-A, parathyroid secretory protein 1, Pituitary secretory protein I, SP-I | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P10645, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Neuronal Cell Markers, Tumor Biomarkers | |
| 1113 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL0166 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur