Learn More
Chromogranin A Antibody (CL0166), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18665778 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18665778 25 μL 25 Mikroliter
18656816 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18665778
Marke: Novus Biologicals NBP25286925ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Chromogranin A Monoclonal antibody specifically detects Chromogranin A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Chromogranin A
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL0166
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Zusammensetzung PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Gen-Alias betagranin (N-terminal fragment of chromogranin A), CGA, chromogranin A (parathyroid secretory protein 1), chromogranin-A, parathyroid secretory protein 1, Pituitary secretory protein I, SP-I
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: NSPMNKGDTEVMKCIVEVISDTLSKPSPMPVSQECFETLRGDERILSILRHQNLLKELQDLALQGAKERAHQQKKHSGFEDELSEVLENQSSQAELKEAVEEPSSKDVMEKREDSKEAEKSGEATDGARPQALPEPMQESK
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Neuronal Cell Markers, Tumor Biomarkers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1113
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1