Learn More
Chromogranin A / CHGA Mouse, Clone: CHGA/765, enQuireBio™
Artikelnummer. 15969787
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15969787 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 15969787
Marke: EnquireBio 1113MSM6P1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Spezifikation
Antigen Chromogranin A / CHGA
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Zelluläre Lokalisierung Finely granular cytoplasmic
Klassifikation Monoclonal
Klon CHGA/765
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide
Gen-Zugriffsnummer NP_001266
Gensymbole CHGA
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human chromogranin A protein
Molekulargewicht des Antigens 68-75kDa
Positivkontrolle PC12 cells. Adrenal gland, bowel, thyroid, pancreas, or pheochromocytoma.
Reinigungsverfahren Protein A/G Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1113
Inhalt und Lagerung Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2a κ