missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromogranin B Antibody (CL11393) [HRP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21192H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Chromogranin B Monoclonal antibody specifically detects Chromogranin B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Chromogranin B | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| CgB, chromogranin B (secretogranin 1), Chromogranin-B, SCG1sgI, secretogranin B, Secretogranin I, secretogranin-1, SgI | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P05060, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cytokines and Growth Factors, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 1114 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL11393 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur