missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromogranin B Antibody (CL11404) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Chromogranin B Monoclonal antibody specifically detects Chromogranin B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Chromogranin B |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL11404 |
| Konjugat | Janelia Fluor 549 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | CgB, chromogranin B (secretogranin 1), Chromogranin-B, SCG1sgI, secretogranin B, Secretogranin I, secretogranin-1, SgI |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P05060, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?