missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Chromogranin B Recombinant Protein Antigen

Artikelnummer. 18257439 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0.1mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18257439

Marke: Novus Biologicals™ NBP180781PEP

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition

A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human CHGB. Source: E.coli Amino Acid Sequence: SEVDKRRTRPRHHHGRSRPDRSSQGGSLPSEEKGHPQEESEESNVSMASLGEKRDHHSTHYRASEEEPEYGEEIKGYPGVQAPEDLEWERYRGRGSEEYRAPRPQSEESWDEEDKRNYPSLELDKMAHGYGEESE The Chromogranin B Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Chromogranin B Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.

This is a blocking peptide for NBP1-80781. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Gene ID (Entrez) 1114
Spezies Human
Reinigungsverfahren Chromatography
Reinheit >80%
Konzentration 0.5mg/mL
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Zusammensetzung PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking/Neutralizing, Control
Gensymbol CHGB
Markertyp Unmarkiert
Molekulargewicht 33kDa
Produkttyp Chromogranin B
Menge 0.1mL
Kennzeichnung RUO
Quelle E.Coli
Spezifische Reaktivität This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP1-80781. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Immunogen SEVDKRRTRPRHHHGRSRPDRSSQGGSLPSEEKGHPQEESEESNVSMASLGEKRDHHSTHYRASEEEPEYGEEIKGYPGVQAPEDLEWERYRGRGSEEYRAPRPQSEESWDEEDKRNYPSLELDKMAHGYGEESE
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt