Learn More
Chromoionophor VI, TRC
Artikelnummer. 30364819
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30364819 50 mg -
30367334 5 mg 5 Milligramm
30355423 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30364819 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC43293050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138833-47-3
Summenformel C38H46Br2O5
Molekulargewicht (g/mol) 742.59
Synonym 4',5'-Dibromofluorescein Octadecyl Ester, ETH 7075, 2-(4,5-Dibromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)-benzoic Acid Octadecyl Ester
IUPAC-Name Octadecyl-2-(4,5-Dibro-3-Hydroxy-6-Oxoxanthen-9-yl)Benzoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C(=C3Oc4c(Br)c(O)ccc24)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromoionophore VI
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C38H46Br2O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-26-44-38(43)28-21-18-17-20-27(28)33-29-22-24-31(41)34(39)36(29)45-37-30(33)23-25-32(42)35(37)40/h17-18,20-25,41H,2-16,19,26H2,1H3
Formelmasse 740.1712