Learn More
Chromon-3-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11437637
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11437637 1 g 1 Gramm
11447637 5 g 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11437637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15687.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50743-17-4
Summenformel C10H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.16
MDL-Nummer MFCD00052604
InChI-Schlüssel SFWNPLLGXKJESA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanochromone, chromone-3-carbonitrile, 4-oxo-4h-chromene-3-carbonitrile, 4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carbonitrile, acmc-20an5h, maybridge1_006148, 4-oxo-chromene-3-carbonitrile, 3-cyano-4h-1-benzopyran-4-one, 4-oxo-1-benzopyran-3-carbonitrile
PubChem CID 521298
SMILES O=C1C(=COC2=CC=CC=C12)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromone-3-carbonitrile
Schmelzpunkt 173°C to 177°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
IUPAC-Name 4-Oxo-4H-chromen-3-carbonitril
Formelmasse 171.16
Reinheit (%) 97%