Learn More
Chromon-3-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30362219
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362219 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362219 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC43307850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromone-3-carboxylic Acid
CAS 39079-62-4
Summenformel C10H6O4
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H6O4/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-5-7(9)10(12)13/h1-5H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)C1=COc2ccccc2C1=O
IUPAC-Name 4-Oxochromen-3-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 190.15
Formelmasse 190.0266