Learn More
Thermo Scientific™ ChromoSphere™ trockene gefärbte Polymerpartikel
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Erzielen Sie einen hohen visuellen Kontrast mit Thermo Scientific™ ChromoSphere™ trockenen gefärbten Partikeln, Polymerpartikeln, die innen mit intensivem Rot oder Schwarz gefärbt sind, was einen sehr hohen Kontrast und gute Sichtbarkeit gegenüber den meisten Hintergrundmaterialien bietet. Die als Trockenpulver erhältlichen Partikel lassen sich leicht in wässrigen Medien suspendieren. Die Produktlinie besteht aus einem großen Sortiment einheitlicher roter oder schwarzer Partikel der Größen 50 μm bis 500 μm.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusatzstoff | Kann geringe Mengen Detergen enthalten |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. Flasche dicht verschlossen halten, um Kontamination zu vermeiden. |
| Inhalt | Trockene gefärbte Polystyrol(DVB)-Mikrosphären |
| Farbe | Rot |
| Material | Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB) |
| Produkttyp | Polymerpartikel |
| Farbstofftyp | Rot |
| Enthält | Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Anzahl Zellen | 1,8 x 106/Gramm |
| Partikeldichte | 1.05g/cm ³ |
| Mehr anzeigen |