Learn More
Thermo Scientific™ ChromoSphere™ trockene gefärbte Polymerpartikel
Artikelnummer. 11854912 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Zellen:
1,4 x 104/Gramm
1,5 x 107/Gramm
1,8 x 106/Gramm
2,1 x 106/Gramm
2,3 x 105/Gramm
2,8 x 104/Gramm
5,4 x 105/Gramm
5,6 x 105/Gramm
6,6 x 104/Gramm
6,7 x 104/Gramm
Farbe:
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11854912
Marke: Thermo Scientific™ RD500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Thermo Scientific ChromoSphere Polymer-Mikrosphären sind gefärbte Universal-Mikrosphären für Applikationen, die einen hohen visuellen Kontrast erfordern.
Erzielen Sie einen hohen visuellen Kontrast mit Thermo Scientific™ ChromoSphere™ trockenen gefärbten Partikeln, Polymerpartikeln, die innen mit intensivem Rot oder Schwarz gefärbt sind, was einen sehr hohen Kontrast und gute Sichtbarkeit gegenüber den meisten Hintergrundmaterialien bietet. Die als Trockenpulver erhältlichen Partikel lassen sich leicht in wässrigen Medien suspendieren. Die Produktlinie besteht aus einem großen Sortiment einheitlicher roter oder schwarzer Partikel der Größen 50 μm bis 500 μm.
Die Produktlinie umfasst Größen von 50 bis 500 μm. Die Mikrosphären werden aus quervernetzten Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB) Copolymeren hergestellt und sollten bei Raumtemperatur gelagert werden. Falls nötig, können die Mikrosphären in geringen Mengen einer oberflächenaktiven Substanz oder in niedermolekularen Alkoholen wie Methanol oder Ethanol auf einfacher Weise dispergiert werden. Dispersion der Partikel in reinem Alkohol hat ein geringes Extrahieren des Farbstoffes zur Folge. Andere organische Lösungsmittel wie Ether oder chlorierte Kohlenwasserstoffe sollten vermieden werden, da sie die Partikel aufquellen lassen und der Farbstoff dadurch komplett entzogen werden kann.Für Visualisierungs- und Inspektionstests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Kann geringe Mengen Detergen enthalten
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern. Flasche dicht verschlossen halten, um Kontamination zu vermeiden.
Inhalt Trockene gefärbte Polystyrol(DVB)-Mikrosphären
Farbe Rot
Material Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
Produkttyp Polymerpartikel
Farbstofftyp Rot
Enthält Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Anzahl Zellen 1,4 x 104/Gramm
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 1
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Gleichförmigkeit <10%
Mittlerer Durchmesser (metrisch) 500 μm
Nenndurchmesser (metrisch) 500 μm
Durchmesser (metrisch) 500 μm