Learn More
Thermo Scientific™ ChromoSphere™ trockene gefärbte Polymerpartikel
Artikelnummer. 11894902 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Zellen:
1,4 x 104/Gramm
1,5 x 107/Gramm
1,8 x 106/Gramm
2,1 x 106/Gramm
2,3 x 105/Gramm
2,8 x 104/Gramm
5,4 x 105/Gramm
5,6 x 105/Gramm
6,6 x 104/Gramm
6,7 x 104/Gramm
Farbe:
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Gramm
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Zellen Farbe unitSize
11894902 2,3 x 105/Gramm Rot -
11828223 1,5 x 107/Gramm Schwarz -
11848223 2,1 x 106/Gramm Schwarz 1 Gramm
11868223 5,6 x 105/Gramm Schwarz 1 Gramm
11888223 2,3 x 105/Gramm Schwarz 1 Gramm
11808233 6,6 x 104/Gramm Schwarz 1 Gramm
11828233 2,8 x 104/Gramm Schwarz 1 Gramm
11848233 1,4 x 104/Gramm Schwarz 1 Gramm
11834902 1,5 x 107/Gramm Rot 1 Gramm
11854902 1,8 x 106/Gramm Rot 1 Gramm
11874902 5,4 x 105/Gramm Rot 1 Gramm
11814912 6,7 x 104/Gramm Rot -
11834912 2,8 x 104/Gramm Rot 1 Gramm
11854912 1,4 x 104/Gramm Rot 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11894902 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. RD200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.00 €
    474.11 € / 1 Gramm
    Sparen 11.89 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific ChromoSphere Polymer-Mikrosphären sind gefärbte Universal-Mikrosphären für Applikationen, die einen hohen visuellen Kontrast erfordern.
Erzielen Sie einen hohen visuellen Kontrast mit Thermo Scientific™ ChromoSphere™ trockenen gefärbten Partikeln, Polymerpartikeln, die innen mit intensivem Rot oder Schwarz gefärbt sind, was einen sehr hohen Kontrast und gute Sichtbarkeit gegenüber den meisten Hintergrundmaterialien bietet. Die als Trockenpulver erhältlichen Partikel lassen sich leicht in wässrigen Medien suspendieren. Die Produktlinie besteht aus einem großen Sortiment einheitlicher roter oder schwarzer Partikel der Größen 50 μm bis 500 μm.
Die Produktlinie umfasst Größen von 50 bis 500 μm. Die Mikrosphären werden aus quervernetzten Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB) Copolymeren hergestellt und sollten bei Raumtemperatur gelagert werden. Falls nötig, können die Mikrosphären in geringen Mengen einer oberflächenaktiven Substanz oder in niedermolekularen Alkoholen wie Methanol oder Ethanol auf einfacher Weise dispergiert werden. Dispersion der Partikel in reinem Alkohol hat ein geringes Extrahieren des Farbstoffes zur Folge. Andere organische Lösungsmittel wie Ether oder chlorierte Kohlenwasserstoffe sollten vermieden werden, da sie die Partikel aufquellen lassen und der Farbstoff dadurch komplett entzogen werden kann.Für Visualisierungs- und Inspektionstests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Kann geringe Mengen Detergen enthalten
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern. Flasche dicht verschlossen halten, um Kontamination zu vermeiden.
Inhalt Trockene gefärbte Polystyrol(DVB)-Mikrosphären
Farbe Rot
Material Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
Produkttyp Polymerpartikel
Farbstofftyp Rot
Enthält Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Anzahl Zellen 2,3 x 105/Gramm
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 1
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Gleichförmigkeit <10%
Mittlerer Durchmesser (metrisch) 200 μm
Nenndurchmesser (metrisch) 200 μm
Durchmesser (metrisch) 200 μm