Learn More
Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T zertifizierte Größenstandards
Artikelnummer. 11838223 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
50 μm
100 μm
150 μm
200 μm
300 μm
400 μm
500 μm
Farbe:
Rot
Schwarz
Größenverteilungen:
s = 18 μ m, 4,4% CV
s = 3,6 μ m , 7,3 % CV
s = 7,5 μ m , 2,5% CV
s = 7,5 μ m , 7,8 % CV
s = 10 um 5,0 % CV
s = 11 um 3,5% CV
s = 18 um 4,8 % CV
s = 22 um 4,5% CV
s = 24 um 4,8 % CV
s = 3,8 um , 7,7 % CV
s = 7.1μm , 7,5 % CV
s = 7.8μm , 5.2 % CV
s = 9.0μm , 6,0 % CV
s = 9.5μm , 4,7 % CV
Packungsgröße:
1 Gramm
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Farbe Größenverteilungen unitSize
11838223 50 μm Schwarz s = 3,6 μ m , 7,3 % CV -
11858223 100 μm Schwarz s = 7.1μm , 7,5 % CV 1 Gramm
11878223 150 μm Schwarz s = 7.8μm , 5.2 % CV 1 Gramm
11898223 200 μm Schwarz s = 10 um 5,0 % CV 1 Gramm
11818233 300 μm Schwarz s = 7,5 μ m , 2,5% CV -
11838233 400 μm Schwarz s = 18 um 4,8 % CV 1 Gramm
11858233 500 μm Schwarz s = 22 um 4,5% CV 1 Gramm
11844902 50 μm Rot s = 3,8 um , 7,7 % CV 1 Gramm
11864902 100 μm Rot s = 7,5 μ m , 7,8 % CV 1 Gramm
11884902 150 μm Rot s = 9.0μm , 6,0 % CV 1 Gramm
11804912 200 μm Rot s = 9.5μm , 4,7 % CV 1 Gramm
11824912 300 μm Rot s = 11 um 3,5% CV 1 Gramm
11844912 400 μm Rot s = 18 μ m, 4,4% CV 1 Gramm
11864912 500 μm Rot s = 24 um 4,8 % CV 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11838223 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. BK050T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00 €
    644.98 € / 1 Gramm
    Sparen 17.02 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erzielen Sie einen hohen visuellen Kontrast mit Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T zertifizierten Größenstandards, farbigen Polymer-Mikrosphären mit NIST™ rückführbaren Durchmessern.
Erzielen Sie einen hohen visuellen Kontrast mit Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T zertifizierten Größenstandards, farbigen Polymer-Mikrosphären mit NIST™ rückführbaren Durchmessern. Diese Referenz- und Kalibrierungsmaterialien kommen beim Testen von Filtrationssystemen, Bewerten der Reinheit von Teströhrchen, Studien zur Kontaminationskontrolle und Kalibrierung von Injektionsgeräten zum Einsatz.
Der ChromoSphere-T zertifizierte Größenstandard wurde als Referenz- oder Kalibrierungsmaterial für Anwendungen entwickelt, in denen ein hoher visueller Kontrast erwünscht ist. Die Produktlinie beinhaltet ein umfangreiches Sortiment gleichförmiger Partikel einer Größe zwischen 50 und 500 Micron, in den Farben Rot oder Schwarz.
  • Innen gefärbt mit tief-rotem oder schwarzem Farbstoff, für einen sehr guten Kontrast und Sichtbarkeit in Bezug auf die häufigsten Hintergrundsubstanzen.
  • Mittlere Durchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (NIST) auf das Standardmeter genau rückverfolgbar
  • Durch optische Mikroskopie kalibriert
  • Aus quervernetzten Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB) Copolymeren hergestellt
  • Als Trockenpulver erhältlich
  • Einfaches Dispergieren in wässrigen Medien mit geringen Mengen einer oberflächenaktiven Substanz oder in niedermolekularen Alkoholen wie Methanol oder Ethanol
  • Dispersion der Partikel in reinem Alkohol hat eine geringe Farbstoffextraktion zur Folge
Hinweis:
  • Andere organische Lösungsmittel wie Ether oder chlorierte Kohlenwasserstoffe sollten vermieden werden, da sie die Partikel aufquellen lassen und der Farbstoff dadurch komplett entzogen werden kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Kann geringe Mengen Detergen enthalten
Zertifizierung/Konformität Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Konzentration 100 % Feststoffe
Inhalt und Lagerung Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Staubschutzmaske empfohlen.
Inhalt Trockene gefärbte Polystyrol(DVB)-Mikrosphären
Beschreibung Entwickelt für die Verwendung als Referenz- oder Kalibrierungsmaterial in Anwendungen, bei denen ein hoher Kontrast erforderlich ist.
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigungsbeurteilung, Hohe Kontrastreferenz und Kalibrierung
Material Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
Produkttyp Partikel in Standardgrößen
Enthält Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 1 g
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Größenverteilungen s = 3,6 μ m , 7,3 % CV
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Durchmesser (metrisch) 50 μm