Learn More
Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T zertifizierte Größenstandards
Artikelnummer. 11884902 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
50 μm
100 μm
150 μm
200 μm
300 μm
400 μm
500 μm
Farbe:
Rot
Schwarz
Größenverteilungen:
s = 18 μ m, 4,4% CV
s = 3,6 μ m , 7,3 % CV
s = 7,5 μ m , 2,5% CV
s = 7,5 μ m , 7,8 % CV
s = 10 um 5,0 % CV
s = 11 um 3,5% CV
s = 18 um 4,8 % CV
s = 22 um 4,5% CV
s = 24 um 4,8 % CV
s = 3,8 um , 7,7 % CV
s = 7.1μm , 7,5 % CV
s = 7.8μm , 5.2 % CV
s = 9.0μm , 6,0 % CV
s = 9.5μm , 4,7 % CV
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11884902
Marke: Thermo Scientific™ RD150T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erzielen Sie einen hohen visuellen Kontrast mit Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T zertifizierten Größenstandards, farbigen Polymer-Mikrosphären mit NIST™ rückführbaren Durchmessern.
Erzielen Sie einen hohen visuellen Kontrast mit Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T zertifizierten Größenstandards, farbigen Polymer-Mikrosphären mit NIST™ rückführbaren Durchmessern. Diese Referenz- und Kalibrierungsmaterialien kommen beim Testen von Filtrationssystemen, Bewerten der Reinheit von Teströhrchen, Studien zur Kontaminationskontrolle und Kalibrierung von Injektionsgeräten zum Einsatz.
Der ChromoSphere-T zertifizierte Größenstandard wurde als Referenz- oder Kalibrierungsmaterial für Anwendungen entwickelt, in denen ein hoher visueller Kontrast erwünscht ist. Die Produktlinie beinhaltet ein umfangreiches Sortiment gleichförmiger Partikel einer Größe zwischen 50 und 500 Micron, in den Farben Rot oder Schwarz.
  • Innen gefärbt mit tief-rotem oder schwarzem Farbstoff, für einen sehr guten Kontrast und Sichtbarkeit in Bezug auf die häufigsten Hintergrundsubstanzen.
  • Mittlere Durchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (NIST) auf das Standardmeter genau rückverfolgbar
  • Durch optische Mikroskopie kalibriert
  • Aus quervernetzten Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB) Copolymeren hergestellt
  • Als Trockenpulver erhältlich
  • Einfaches Dispergieren in wässrigen Medien mit geringen Mengen einer oberflächenaktiven Substanz oder in niedermolekularen Alkoholen wie Methanol oder Ethanol
  • Dispersion der Partikel in reinem Alkohol hat eine geringe Farbstoffextraktion zur Folge
Hinweis:
  • Andere organische Lösungsmittel wie Ether oder chlorierte Kohlenwasserstoffe sollten vermieden werden, da sie die Partikel aufquellen lassen und der Farbstoff dadurch komplett entzogen werden kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Kann geringe Mengen Detergen enthalten
Zertifizierung/Konformität Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Konzentration 100 % Feststoffe
Inhalt und Lagerung Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Staubschutzmaske empfohlen.
Inhalt Trockene gefärbte Polystyrol(DVB)-Mikrosphären
Beschreibung Entwickelt für die Verwendung als Referenz- oder Kalibrierungsmaterial in Anwendungen, bei denen ein hoher Kontrast erforderlich ist.
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigungsbeurteilung, Hohe Kontrastreferenz und Kalibrierung
Material Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
Produkttyp Partikel in Standardgrößen
Enthält Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 1 g
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Größenverteilungen s = 9.0μm , 6,0 % CV
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Durchmesser (metrisch) 150 μm