Learn More
Chromschwefelsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10511574 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10511574 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10722961 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10511574 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 295510025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00 €
    130.00 € / 2.5 Liter
    Sparen 4.00 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 65272-71-1 | Molecular Formula: Cr2K2O7·H2O4S | Molecular Weight: 200.237 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65272-71-1
Summenformel Cr2K2O7·H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 200.237
MDL-Nummer MFCD00010952
InChI-Schlüssel IFMFTIBWWVBKOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym absorbency linearity solution #2 24.28 mg/l inverted exclamation marka in hclo4, 25 ml
PubChem CID 131664149
IUPAC-Name Dikalium;chrom;dihydroxid;dihydrat
SMILES O.O.[OH-].[OH-].[K+].[K+].[Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromosulfuric acid
Farbe Braun bis Braun-Rot
Siedepunkt 330.0°C
Dichte 1.8400g/mL
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.84
Menge 2.5 L
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water (caution ! development of heat)