Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Booster Alexa Fluor™ 488
Artikelnummer. 17343333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μl
50 μl
Packungsgröße:
10 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17343333 10 μl 10 Mikroliter
17353333 50 μl 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17343333 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. GB2AF48810
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
GFP VHH konjugiert mit Alexa Fluor™ 488.
  • Anti-GFP VHH/ Nanobody konjugiert mit einem Fluoreszenzfarbstoff für IF/ Mikroskopie
Spezifikation
Clonality Monoklonal
Menge 10 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC), Immunzytochemie (ICC)
Konjugat Alexa Fluor™ 488
Zielspezifität AcGFP, Citrine, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHluorin, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP
Inhalt und Lagerung Versand bei Umgebungstemperatur. Bei -20°°C/4 °F lagern. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden. Bei Erhalt aliquotieren. Vor Licht schützen. 6 Monate lang stabil.