Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Booster ATTO488
Artikelnummer. 17313343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μl
100 μl
Packungsgröße:
10 Mikroliter
100 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17313343 100 μl 100 Mikroliter
17303343 10 μl 10 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17313343 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. gba488100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
GFP VHH konjugiert mit ATTO 488.
  • Anti-GFP VHH/ Nanobody konjugiert mit einem Fluoreszenzfarbstoff für IF/ Mikroskopie
Spezifikation
Clonality Monoklonal
Menge 100 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC), Immunzytochemie (ICC)
Konjugat ATTO488
Zielspezifität AcGFP, Citrine, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHluorin, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP
Inhalt und Lagerung Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei +4 ™C lagern. 6 Monate lang stabil. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.