Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnetische Agarose
Description
- Besteht aus einem GFP-Nanobody/VHH gekoppelt mit magnetischen Agarose-Beads
Specifications
Specifications
| Bindungsvermögen | 10 μl Suspension binden mehr als 8 μg rekombinantes GFP |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Ziel | AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mFluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomere eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, EYFP, Venus, Ypet, BFP |
| Marker oder Farbstoff | Magnetische Agarose |
| Spezies | Alpaka |
| Ausreichend für | 10 Reaktionen |