Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnetische Agarose
Artikelnummer. 17333363
Ansicht ändern
Click to view available options
Ausreichend für:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ausreichend für Packungsgröße
17333363 20 Reaktionen 20 Reaktionen
17313363 10 Reaktionen 10 Reaktionen
17323363 100 Reaktionen 100 Reaktionen
17343363 200 Reaktionen 200 Reaktionen
17353363 400 Reaktionen 400 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17333363 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. gtma20
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die ChromoTek GFP-Trap™ Magnetische Agarose enthält Affinitäts-Beads für IP von GFP-Fusionsproteinen.
  • Besteht aus einem GFP-Nanobody/VHH gekoppelt mit magnetischen Agarose-Beads
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
Zur Verwendung mit (Anwendung) IP, CoIP, ChIP, RIP
Ziel AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mFluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomere eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, EYFP, Venus, Ypet, BFP
Marker oder Farbstoff Magnetische Agarose
Spezies Alpaka
Ausreichend für 20 Reaktionen
Bindungsvermögen 10 μl Suspension binden mehr als 8 μg rekombinantes GFP