Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnetpartikel M-270
Click to view available options
Ausreichend für:
100 Reaktionen
10 Reaktionen
200 Reaktionen
20 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Beschreibung
- GFP-Trap™ Magnetpartikel M-270 wird dringend empfohlen, wenn sehr große Proteine/Komplexe untersucht werden und eine magnetische Trennung für IP erforderlich ist
- Besteht aus einem GFP VHH/ Nanobody, der mit magnetischen Partikeln M-270 gekoppelt ist
Spezifikation
Spezifikation
| Bindungsvermögen | 10 μl Suspension binden etwa 1 μg rekombinantes GFP |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Ziel | AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mFluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomere eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, EYFP, Venus, Ypet, BFP |
| Marker oder Farbstoff | Magnetische Partikel M-270 |
| Spezies | Alpaka |
| Ausreichend für | 200 Reaktionen |