Learn More
Proteintech ChromoTek GST-Trap Agarose
Click to view available options
Ausreichend für:
100 Reaktionen
10 Reaktionen
200 Reaktionen
20 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Beschreibung
- Besteht aus einem GST Nanobody/VHH, gekoppelt mit Agarose-Bead
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Ziel | Glutathion S-Transferase (GST) von Schistosoma japonicum |
| Marker oder Farbstoff | Agarose |
| Spezies | Alpaka |
| Ausreichend für | 400 Reaktionen |