Learn More
Proteintech ChromoTek iST mNeonGreen-Trap-Kit
Beschreibung
- Kit für IP/Co-IP von mNeonGreen markierten Proteinen und Probenvorbereitung für die Massenspektrometrie (MS)
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 8 Reaktionen |
| Ausreichend für | 8 Reaktionen |