Learn More
Proteintech ChromoTek MK2-Trap Agarose
Click to view available options
Ausreichend für:
100 Reaktionen
10 Reaktionen
200 Reaktionen
20 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Beschreibung
- Besteht aus einem MK2 Nanobody/VHH konjugiert mit Agarose-Beads
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP |
| Ziel | K2 (MAP Kinase-aktivierte Proteinkinase 2, MAPKAPP-K2); Spezies-Reaktivität: Getestet an Mensch, Maus, Hamster; posttranslationale Modifikationen: MK2-Trap erkennt nicht phosphorylierte MK2 und Phospho-MK2 (Thr222). Die Spezifität von Phospho-MK2 (Thr334) wurde nicht getestet. |
| Marker oder Farbstoff | Agarose |
| Spezies | Alpaka |
| Ausreichend für | 10 Reaktionen |