Learn More
Proteintech ChromoTek mNeonGreen-Trap Agarose Beads
Artikelnummer. 17303393
Click to view available options
Ausreichend für:
100 Reaktionen
10 Reaktionen
200 Reaktionen
20 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Artikelnummer. 17303393
Marke: Proteintech nta10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
mNeonGreen-Trap-Agarose ist ein Affinitätsreagenz für IP von mNeonGreen-Fusionsproteinen.
  • Besteht aus einem mNeonGreen Nanobody/VHH, gekoppelt mit Agarose-Beads
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
Zur Verwendung mit (Anwendung) IP, CoIP, ChIP, RIP
Ziel mNeonGreen, Branchiostoma lanceolatum
Marker oder Farbstoff Agarose
Spezies Alpaka
Ausreichend für 10 Reaktionen