Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Human Ig, Lambda-LC-spezifische VHH, biotinyliert
Artikelnummer. 17353463
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μl
100 μl
Packungsgröße:
10 Mikroliter
100 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17353463 10 μl 10 Mikroliter
17363463 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17353463 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. SHULB110
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nano-CaptureLigand für humanes Ig: Lambda-spezifischer Single-Domain-Antikörper/VHH [CTK0110], biotinyliert.
  • Die Nano-CaptureLigand™ Human Ig, Lambda-LC erfasst und immobilisiert humane Ig Lambda Light Chain (LC)-Antikörper gegen Avidin/Streptavidin-beschichtete Oberflächen, die in BLI-, SPR- und ELISA-Assays verwendet werden
  • Besteht aus einem biotinylierten Nanobody, der spezifisch an humane Ig Lambda-LC-Antikörper mit hoher Affinität und in standortgerichteter Weise bindet
Spezifikation
Menge 10 μl
Zielspezifität Lambda-LC von humanen Ig-Lambda-Antikörpern
Konjugat Biotin
Klonalität Monoklonal
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei +4 °C/+40 °F lagern. Optional: Bei Erhalt aliquotieren und bei -20 °C/-4 °F lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) BLI, SPR, ELISA