Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Maus IgG2a, Fc-spezifisch VHH, biotinyliert
Artikelnummer. 17393483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μl
100 μl
Packungsgröße:
10 Mikroliter
100 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17393483 10 μl 10 Mikroliter
17303493 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17393483 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. smsG2aB110
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nano-CaptureLigand für Maus IgG2a:FC-spezifischer Single-Domain-Antikörper/VHH [CTK0108], biotinyliert.
  • Das Nano-CaptureLigand Maus-IgG2a erfasst und immobilisiert Maus-IgG2a-Antikörper und Fc-Fragmente zu avidin/Streptavidin-beschichteten Oberflächen, die in BLI-, SPR- und ELISA-Assays verwendet werden
  • Besteht aus einem biotinylierten Nanobody, der spezifisch mit hoher Affinität und in standortgerichteter Weise an die Maus-IgG2a-Unterklasse bindet
Spezifikation
Menge 10 μl
Zielspezifität Fc-Fragment der Maus IgG2a
Konjugat Biotin
Klonalität Monoklonal
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei +4 °C/+40 °F lagern. Optional: Bei Erhalt aliquotieren und bei -20 °C/-4 °F lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) BLI, SPR, ELISA