Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Maus IgG2b, Fc-spezifisch VHH, biotinyliert
Artikelnummer. 17323493
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μl
100 μl
Packungsgröße:
10 Mikroliter
100 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17323493 100 μl 100 Mikroliter
17313493 10 μl 10 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17323493 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. SMSG2BB1100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nano-CaptureLigand für Maus IgG2b:FC-spezifischer Single-Domain-Antikörper/VHH [CTK0106], biotinyliert.
  • Das Nano-CaptureLigand Maus-IgG2b erfasst und immobilisiert Maus-IgG2b-Antikörper und Fc-Fragmente zu avidin/Streptavidin-beschichteten Oberflächen, die in BLI-, SPR- und ELISA-Assays verwendet werden
  • Besteht aus einem biotinylierten Nanobody, der gezielt Maus-IgG2b-Antikörper mit hoher Affinität und in standortgerichteter Weise bindet
Spezifikation
Menge 100 μl
Zielspezifität Fc-Fragment der Maus IgG2b
Konjugat Biotin
Klonalität Monoklonal
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei +4 °C/+40 °F lagern. Optional: Bei Erhalt aliquotieren und bei -20 °C/-4 °F lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) BLI, SPR, ELISA