Learn More
Proteintech ChromoTek pSpot4 Vektor
Artikelnummer. 17393323
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1,25μ g
Packungsgröße:
1.25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17393323 1,25μ g 1.25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17393323 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. ev4
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
pSpot4-Vektor, E.coli, Spot-N-Term, Amp., niedrige Expression.
  • Das Plasmid pSpot4 ist ein Expressionsvektor für Spot-Tag™-Fusionsproteine in E. coli.Nach dem Klonieren des zu untersuchenden Proteins (POI) in die von pSpot4 bereitgestellte Multiple Cloning Site (MCS), wird der Spot-Tag™ (Sequenz:PDRVRAVSHWSS) mit dem N-Terminus des POI verbunden.
Spezifikation
Menge 1,25μ g