Learn More
Proteintech ChromoTek pSpot8 Vektor
Beschreibung
- Das Plasmid pSpot8 ist ein Expressionsvektor für Spot-Tag™-Fusionsproteine in S. cerevisiae.Nach dem Klonieren des zu untersuchenden Proteins (POI) in die von pSpot8 bereitgestellte Multiple Cloning Site (MCS), wird der Spot-Tag™ (Sequenz:PDRVRAVSHWSS) wird mit dem C-Terminus des POI verbunden.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1,25μ g |