Learn More
Proteintech ChromoTek RFP-Trap™ Magnet-Agarose-Kit
Artikelnummer. 17393453
Change view
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
20 Reaktionen
Artikelnummer. Menge unitSize
17393453 20 Reaktionen 20 Reaktionen
1 options
Artikelnummer. 17393453
Marke: Proteintech rtmak20
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kit mit 20 Reaktionen von RFP-Trap™ Magnetischer Agarose und Lyse-, Verdünnungs-, Wasch- und Elutionspuffer.
  • Die ChromoTek RFP-Trap™ magnetische Agarose besteht aus Affinitäts-Beads für IP von RFP-Fusionsproteinen
  • Besteht aus einem RFP Nanobody/VHH gekoppelt mit magnetischer Agarose
Spezifikation
Menge 20 Reaktionen
Ausreichend für 20 Reaktionen