Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Label™ Alexa Fluor™ 568
Artikelnummer. 17343293
Click to view available options
Menge:
10 μl
50 μl
Packungsgröße:
10 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. 17343293
Marke: Proteintech ebAF56810
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spot VHH konjugiert mit Alexa Fluor™ 568.
  • Anti-Spot-Tag VHH/ Nanobody konjugiert mit Fluoreszenzfarbstoff für Immunfluoreszenz, Mikroskopie und Immunblotting von Spot-markierten Proteinen
Spezifikation
Clonality Monoklonal
Menge 10 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunfluoreszenz (IF), Western Blot
Konjugat Alexa Fluor™ 568
Zielspezifität Spot-Tag (PDRVRAVSHWSS)
Inhalt und Lagerung Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei Lagerung bei +4 °C/40 °F. 6 Monate lang stabil. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.