missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Label™ Alexa Fluor™ 568
Click to view available options
Menge:
10 μl
50 μl
Packungsgröße:
10 Mikroliter
50 Mikroliter
Beschreibung
- Anti-Spot-Tag VHH/ Nanobody konjugiert mit Fluoreszenzfarbstoff für Immunfluoreszenz, Mikroskopie und Immunblotting von Spot-markierten Proteinen
Spezifikation
Spezifikation
| Clonality | Monoklonal |
| Menge | 10 μl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunfluoreszenz (IF), Western Blot |
| Konjugat | Alexa Fluor™ 568 |
| Zielspezifität | Spot-Tag (PDRVRAVSHWSS) |
| Inhalt und Lagerung | Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei Lagerung bei +4 °C/40 °F. 6 Monate lang stabil. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur