missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-peptide
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
Beschreibung
- Dilute Spot-peptide to 0.1 mM in PBS for elution of Spot-tagged
proteins from Spot-Cap - Shipped at ambient temperature. Upon receipt store at -20°C
- Aliquot upon reconstitution and store at -20°C
- Avoid repeated freeze / thaw cycles
- Reconstitution: Dissolve Spot-peptide in PBS (1 mg Spot-peptide in 140 μL PBS, 10 mg Spot-Peptide in 1.4 mL PBS) to a final concentration of 5 mM (7 mg/mL)
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Lyophilisiertes Pulver |
| Molekulargewicht | 1397 g/mol |
| Produkttyp | Peptide of amino acid sequence PDRVRAVSHWSS |
| Menge | 1 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur