Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Trap™ Agarose
Artikelnummer. 17333303
Change view
Click to view available options
Ausreichend für:
100 Reaktionen
10 Reaktionen
200 Reaktionen
20 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Artikelnummer. Ausreichend für unitSize
17333303 10 Reaktionen 10 Reaktionen
17343303 100 Reaktionen 100 Reaktionen
17353303 20 Reaktionen 20 Reaktionen
17363303 200 Reaktionen 200 Reaktionen
17373303 400 Reaktionen 400 Reaktionen
5 options
Artikelnummer. 17333303
Marke: Proteintech ETA10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spot-Trap™ Agarose enthält Affinitäts-Beads für die Immunpräzipitation (IP) von Spot-getaggten Proteinen.
  • Besteht aus einem Anti-Spot-Tag™ VHH/ Nanobody, der mit Agarose-Beads gekoppelt ist
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
Zur Verwendung mit (Anwendung) IP, CoIP, ChIP, RIP
Ziel Spot-Tag-Sequenz PDRVRAVSHWSS
Marker oder Farbstoff Agarose
Spezies Alpaka
Ausreichend für 10 Reaktionen