Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Trap™ Magnetisches Agarose-Kit
Kit mit 20 Reaktionen von Spot-Trap™ Magnetischer Agarose und Lyse, Verdünnung und Waschpuffern.
Marke: Proteintech ETMAK-20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11400kg
Beschreibung
- Spot-Trap™ Magnetische Agarose ist ein Affinitätsreagenz für die Immunpräzipitation (IP) von Spot-getaggten Proteinen
- Besteht aus einem Anti-Spot-Tag™ VHH/ Nanobody, der mit magnetischen Agarose-Beads gekoppelt ist
Spezifikation
20 Reaktionen |