Learn More
Proteintech ChromoTek V5-peptide
Artikelnummer. 17303533
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17303533 1 mg 1 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 17303533
Marke: Proteintech v5p1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
V5-peptide for elution of V5-tagged fusion proteins bound to V5-Trap or anti-V5 antibodies.
  • Amino acid sequence: GKPIPNPLLGLDST
  • Optimal dilutions/concentrations should be determined by the user
Spezifikation
Menge 1 mg