Learn More
Proteintech ChromoTek V5-Trap™ Magnetpartikel M-270
Beschreibung
- V5-Trap Magnetpartikel M-270 wird zur Immunpräzipitation von V5-markierten Fusionsproteinen aus Zellextrakten verschiedener Organismen wie Säugetiere, Pflanzen, Bakterien, Hefe, Insekten usw. verwendet
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP |
| Ziel | V5-Tag-Sequenz GKPIPNPLLGLDST am N-, C-Terminal oder internen Tagging. |
| Marker oder Farbstoff | Magnetische Partikel M-270 |
| Spezies | Alpaka |
| Ausreichend für | 20 Reaktionen |