Learn More
Proteintech ChromoTek Vimentin-Etikett Atto488
Click to view available options
Menge:
10 μl
100 μl
Packungsgröße:
10 Mikroliter
100 Mikroliter
Beschreibung
- Anti-Vimentin-VHH/Nanobody, konjugiert an das Fluorophor ATTO488 für IF & Mikroskopie
Spezifikation
Spezifikation
| Clonality | Monoklonal |
| Menge | 10 μl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunfluoreszenz (IF), Immunzytochemie (ICC) |
| Konjugat | ATTO488 |
| Zielspezifität | Vimentin-Label bindet spezifisch an das Vimentin-Filamentprotein. Validiert auf Hunde-MDCK-Zellen, Nagetier-BHK-Zellen und humanen A549-Zellen nach Stimulation mit TGFβ. |
| Inhalt und Lagerung | Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen. |