Learn More
Chromotrop 2R, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
Employed as an indicator for complexometry. It is also applied as a stain used in modified Gomori Trichrome stain. Used as a stain for cytology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Indikator für die Chelatometrie eingesetzt. Wird auch als Färbemittel in modifizierten Gomori-Trichrom-Färbemitteln verwendet. Wird als Färbemittel für die Zytologie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
Wird als Indikator für die Chelatometrie eingesetzt. Wird auch als Färbemittel in modifizierten Gomori-Trichrom-Färbemitteln verwendet. Wird als Färbemittel für die Zytologie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chromotrope 2R |
| Summenformel | C16H10N2Na2O8S2 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (1mg/ml). |
| Formelmasse | 468.37 |
| Menge | 25 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chromotrope 2R
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Chromotrope 2R